4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H55469.MD H55469.03
H55469.MDEA 116 EUR InStock
H55469.MD H55469.03
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide 97%
4-Chloro-N-(4-methoxyphenyl)benzamide
Purity: 97% CAS No.: 4018-82-0 Molecular Formula: C14H12ClNO2 Formula Weight: 261.71 MDL No.: MFCD00508611
Formule: C₁₄H₁₂ClNO₂
MW: 261,71 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00508611
Numéro CAS: 4018-82-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité