4,6-Dimethyldibenzothiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H55472.MD H55472.03 H55472.06
H55472.MDEA 55.1 EUR InStock
H55472.MD H55472.03 H55472.06
4,6-Dimethyldibenzothiophene 97%
4,6-Dimethyldibenzothiophene
Purity: 97% CAS No.: 1207-12-1 Molecular Formula: C14H12S Formula Weight: 212.31 Melting Point: 153-157° MDL No.: MFCD00216264
Formule: C₁₄H₁₂S
MW: 212,31 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216264
Numéro CAS: 1207-12-1
EINECS: 214-894-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité