Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

p-Toluenesulphonanilide 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H55564.06EA 132 EUR InStock
H55564.06 H55564.03
p-Toluenesulphonanilide 97%
p-Toluenesulphonanilide


Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
Point de fusion: 102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025989
Numéro CAS: 68-34-8
EINECS: 200-684-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité