4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H55735.MD H55735.03 H55735.06
H55735.MDEA 26.9 EUR InStock
H55735.MD H55735.03 H55735.06
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one 97%
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Purity: 97% CAS No.: 80841-78-7 Molecular Formula: C5H5ClO3 Formula Weight: 148.55 Flash Point: 129°(264°F) Boiling Point: 90°/2mm Beilstein Reference: 4798926 MDL No.: MFCD07787494
Formule: C₅H₅ClO₃
MW: 148,55 g/mol
Point d'ébullition: >90 °C (2 mmHg)
Point d'éclair: 129 °C (264 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07787494
Numéro CAS: 80841-78-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité