1-Acetyladamantane 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-Adamantyl Methyl Ketone, Methyl 1-Adamantyl Ketone
H55889.03 H55889.06
H55889.03EA 43.2 EUR InStock
H55889.03 H55889.06
1-Acetyladamantane 99%
1-Acetyladamantane
Purity: 99% CAS No.: 1660-04-4 Molecular Formula: C12H18O Formula Weight: 178.27 Flash Point: 108°(226°F) Melting Point: 53-55° MDL No.: MFCD00074739
Formule: C₁₂H₁₈O
MW: 178,28 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074739
Numéro CAS: 1660-04-4
EINECS: 216-761-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité