1-Cbz-piperazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Benzyl piperazine-1-carboxylate, Piperazine-1-carboxylic Acid Benzyl Ester, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 1-piperazinecarboxylate
H56008.AA H56008.AC H56008.AE
H56008.AAEA 71.4 EUR InStock
H56008.AA H56008.AC H56008.AE
1-Cbz-piperazine 98%
1-Cbz-piperazine
Purity: 98% CAS No.: 31166-44-6 Molecular Formula: C12H16N2O2 Formula Weight: 220.27 Refractive Index: 1.5460 Boiling Point: 158-161°/1.4mm Beilstein Reference: 179500 MDL No.: MFCD00274317
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,272 g/mol
Point d'ébullition: 158…161 °C (1.4 mmHg)
Densité: 1.142
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00274317
Numéro CAS: 31166-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité