Bisoprolol hemifumarate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56014.MBEA 290 EUR InStock
H56014.MB H56014.MC
Bisoprolol hemifumarate 98%
Bisoprolol hemifumarate
Formule: C₁₈H₃₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792743
Numéro CAS: 104344-23-2
Merck Index: 14,1295
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité