4,5-Diazafluoren-9-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56028.03 H56028.06
H56028.03EA 142 EUR InStock
H56028.03 H56028.06
4,5-Diazafluoren-9-one 98%
4,5-Diazafluoren-9-one
Purity: 98% CAS No.: 50890-67-0 Molecular Formula: C11H6N2O Formula Weight: 182.18 Melting Point: 214-217° MDL No.: MFCD00046892
Formule: C₁₁H₆N₂O
Point de fusion: 214…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046892
Numéro CAS: 50890-67-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité