Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Bromo-3-hexylthiophene 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H56243.06EA 155 EUR InStock
H56243.06
2-Bromo-3-hexylthiophene 98%
2-Bromo-3-hexylthiophene


Formule: C₁₀H₁₅BrS
MW: 247,20 g/mol
Densité: 1,240
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907959
Numéro CAS: 69249-61-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité