Bis(4-fluorobenzyl)amine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H56467.MDEA 181 EUR InStock
H56467.MD H56467.03
Bis(4-fluorobenzyl)amine 97%
Bis(4-fluorobenzyl)amine
Formule: C₁₄H₁₃F₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05155916
Numéro CAS: 134227-41-1
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité