(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: stabilisé avec sodium carbonate
H56594.03EA 33.7 EUR InStock
H56594.03 H56594.06
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98% stabilisé
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Formule: C₈H₁₉BrOSi
MW: 239,228 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (100 mmHg)
Densité: 1,115
Point d'éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209550
Numéro CAS: 86864-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité