Sodium phenylpyruvate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H56767.14EA 227 EUR InStock
H56767.14 H56767.06
Sodium phenylpyruvate 98%
Sodium phenylpyruvate
Phenylpyruvic acid, sodium salt is a substrate for phenylpyruvate decarboxylase and phenylpyruvate tautomerase.
Formule: C₉H₇NaO₃
MW: 186,14 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00002590
Numéro CAS: 114-76-1
EINECS: 204-053-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité