Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H56877.06EA 91.8 EUR InStock
H56877.06
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate 98%
Methyl-4-hydroxy-3-iodobenzoate
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,04 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05664378
Numéro CAS: 15126-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité