4-Bromo-1-indanone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H56937.06 H56937.09
H56937.06EA 189 EUR InStock
H56937.06 H56937.09
4-Bromo-1-indanone 97%
4-Bromo-1-indanone
Purity: 97% CAS No.: 15115-60-3 Molecular Formula: C9H7BrO Formula Weight: 211.06 Melting Point: 95-99° MDL No.: MFCD01719772
Formule: C₉H₇BrO
Point de fusion: 95…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01719772
Numéro CAS: 15115-60-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité