6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57040.MDEA 252 EUR InStock
H57040.MD
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane 96%
6-Boc-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane
Formule: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1223573-41-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité