7-Phenyl-1,4-diazepan-5-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57126.03EA 144 EUR InStock
H57126.03
7-Phenyl-1,4-diazepan-5-one 97%
7-Phenyl-1,4-diazepan-5-one
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
MW: 190,25 g/mol
Point de fusion: 104…106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12197004
Numéro CAS: 89044-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité