(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57213.03EA 254 EUR InStock
H57213.03 H57213.MD
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester 95%
(S)-1-Boc-4-oxo-piperidine-2-carboxylic acid methyl ester
Formule: C₁₃H₂₁NO₅
MW: 271,32 g/mol
Densité: 1,079
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD15071881
Numéro CAS: 180854-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité