Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H57239.06EA 419 EUR InStock
H57239.06 H57239.03
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride 95%
Ethyl-2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO₂·HCl
MW: 201,65 g/mol
Point de fusion: 145…151 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991690
Numéro CAS: 65550-32-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité