2-n-Propylheptanoic acid 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57414.MDEA 62.9 EUR InStock
H57414.MD H57414.03
2-n-Propylheptanoic acid 97%
2-n-Propylheptanoic acid
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01723758
Numéro CAS: 31080-39-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité