Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57569.03EA 129 EUR InStock
H57569.03 H57569.06
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate 96%
Oxetan-3-yl 4-methylbenzenesulphonate
Formule: C₁₀H₁₂O₄S
MW: 228,27 g/mol
Point d'ébullition: 372 °C
Densité: 1,34
Point d'éclair: 179 °C (354 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08544401
Numéro CAS: 26272-83-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité