4-Methylpiperazin-2-one 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57633.03EA 146 EUR InStock
H57633.03 H57633.MD
4-Methylpiperazin-2-one 95%
4-Methylpiperazin-2-one
Formule: C₅H₁₀N₂O
MW: 114,15 g/mol
Point de fusion: 84…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11870124
Numéro CAS: 34770-60-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité