2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane oxalate(2:1)
H57834.MD H57834.ME
H57834.MDEA 326 EUR InStock
H57834.MD H57834.ME
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate 97%
2-Oxa-7-azaspiro[3.5]nonane hemioxalate
Purity: 97% CAS No.: 1429056-28-9 Molecular Formula: C7H13NO.0.5C2H2O4 Formula Weight: 172.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Density: 1.048 Appearance: White to grey Melting Point: 208° MDL No.: MFCD11035888
Formule: C₇H₁₃NO·½C₂H₂O₄
MW: 344,4 g/mol
Point de fusion: 208 °C
Densité: 1.048
Numéro MDL: MFCD11035888
Numéro CAS: 1429056-28-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité