2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57854.MD H57854.ME
H57854.MDEA 449 EUR InStock
H57854.MD H57854.ME
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate 96%
2-Oxa-5-azaspiro[3.4]octane oxalate
Purity: 96% CAS No.: 1389264-18-9 Molecular Formula: C6H11NO.C2H2O4 Formula Weight: 203.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD18325162
Formule: C₆H₁₁NO·C₂H₂O₄
MW: 203,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD18325162
Numéro CAS: 1389264-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité