(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H57888.03EA 155 EUR InStock
H57888.03 H57888.MD
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
(S)-1-Boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₇NO₄
MW: 215,25 g/mol
Numéro CAS: 140148-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité