Ethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57906.MDEA 57.4 EUR InStock
H57906.MD H57906.03
Ethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Ethyl-2-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formule: C₇H₁₁NO₃
MW: 157,17 g/mol
Point de fusion: 71…75 °C
Numéro MDL: MFCD06796534
Numéro CAS: 36821-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité