1-Boc-3-(ethylamino)azetidine 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57941.03EA 263 EUR InStock
H57941.03
1-Boc-3-(ethylamino)azetidine 95%
1-Boc-3-(ethylamino)azetidine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11520619
Numéro CAS: 454703-23-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité