3-Hydroxy-2-pyrrolidinone 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H57961.MDEA 58.7 EUR InStock
H57961.MD H57961.03
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone 95%
3-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Formule: C₄H₇NO₂
MW: 101,11 g/mol
Point de fusion: 102…107 °C
Numéro MDL: MFCD09751256
Numéro CAS: 15166-68-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité