Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(Boc-aminomethyl)pyridine 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H58183.06EA 163 EUR InStock
H58183.06
3-(Boc-aminomethyl)pyridine 97%
3-(Boc-aminomethyl)pyridine


Formule: C₁₁H₁₆N₂O₂
MW: 208,261 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C
Point d'éclair: 22 °C (72 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06411296
Numéro CAS: 102297-41-6
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité