4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
H58401.03EA 108 EUR InStock
H58401.03 H58401.06
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester 95%
4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BN₃O₂
MW: 260,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20922785
Numéro CAS: 1239481-05-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité