tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl thiazol-2-ylcarbamate
H58561.06 H58561.15
H58561.06EA 169 EUR InStock
H58561.06 H58561.15
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate 97%
tert-Butyl-N-(1,3-thiazol-2-yl)carbamate
Purity: 97% CAS No.: 170961-15-6 Molecular Formula: C8H12N2O2S Formula Weight: 200.25 Melting Point: 180-185° MDL No.: MFCD09038327
Formule: C₈H₁₂N₂O₂S
MW: 200,26 g/mol
Point de fusion: 180…185 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09038327
Numéro CAS: 170961-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité