N-(Benzoyloxy)succinimide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl benzoate, Bz-OSu
H58625.03 H58625.06
H58625.03EA 88.1 EUR InStock
H58625.03 H58625.06
N-(Benzoyloxy)succinimide 97%
N-(Benzoyloxy)succinimide
Purity: 97% CAS No.: 23405-15-4 Molecular Formula: C11H9NO4 Formula Weight: 219.19 Storage Temperature: 2°C to 8°C MDL No.: MFCD00078953
Formule: C₁₁H₉NO₄
MW: 219,196 g/mol
Numéro MDL: MFCD00078953
Numéro CAS: 23405-15-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité