4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(Pyridin-4-yl)ethanol, 1-(Pyridin-4-yl)ethan-1-ol
H58711.06 H58711.15
H58711.06EA 118 EUR InStock
H58711.06 H58711.15
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine 97%
4-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 42732-22-9 Molecular Formula: C7H9NO Formula Weight: 123.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 51-55° MDL No.: MFCD00077867
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Point de fusion: 51…55 °C
Numéro MDL: MFCD00077867
Numéro CAS: 23389-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité