3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H58731.06EA 296 EUR InStock
H58731.06 H58731.03
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester 97%
3-[2-(Trimethylsilyl)ethynyl]benzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₇H₂₅BO₂Si
MW: 300,28 g/mol
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706285
Numéro CAS: 915402-03-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité