BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N,N'-Hexamethylenedimaleimide, 1,1'-(Hexane-1,6-diyl)bis(1H-pyrrole-2,5-dione), 1,6-Di(maleimido)hexane, N,N'-Hexamethylenebismaleimide, 1,6-Bismaleimidohexane
H58874.MC H58874.ME
H58874.MCEA 160 EUR InStock
H58874.MC H58874.ME
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane) 97%
BMH (1,6-Bis(maleimido)hexane)
Purity: 97% CAS No.: 4856-87-5 Molecular Formula: C14H16N2O4 Formula Weight: 276.29 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 144° MDL No.: MFCD00047122
Formule: C₁₄H₁₆N₂O₄
MW: 276,29 g/mol
Point de fusion: 144 °C
Numéro MDL: MFCD00047122
Numéro CAS: 4856-87-5
EINECS: 225-449-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité