Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

H58884.06EA 290 EUR InStock
H58884.06 H58884.03
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-pyroglutamic acid


Formule: C₁₀H₁₅NO₅
MW: 229,23 g/mol
Point de fusion: 118…123 °C
Numéro MDL: MFCD00672316
Numéro CAS: 53100-44-0
EINECS: 258-362-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité