N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H59398.MDEA 116 EUR InStock
H59398.MD H59398.03
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline 96%
N-Boc-4-bromo-3-fluoroaniline
Formule: C₁₁H₁₃BrFNO₂
MW: 290,132 g/mol
Point de fusion: 68…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11976284
Numéro CAS: 868735-43-7
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité