β-Carotene 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
H60106.03EA 42.3 EUR InStock
H60106.03 H60106.06
β-Carotene 99%
beta-Carotene
Formule: C₄₀H₅₆
MW: 536,89 g/mol
Point de fusion: 178…179 °C
Densité: 1,000
Point d'éclair: 103 °C (217 °F)
Numéro MDL: MFCD00001556
Numéro CAS: 7235-40-7
EINECS: 230-636-6
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité