Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (p/p) dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60493.03 H60493.06 H60493.14
H60493.03EA 48.6 EUR InStock
H60493.03 H60493.06 H60493.14
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine 10% (p/p) dans le THF
Bis[2-(di-t-butylphosphino)ethyl]amine
  • Refractive Index: 1.4180
  • Odour: Unpleasant
CAS No.: 944710-34-3 Molecular Formula: C20H45NP2 Formula Weight: 361.53 Refractive Index: 1.4180 Odour: Unpleasant UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD17014018
Formule: C₂₀H₄₅NP₂
Densité: 0.911
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17014018
Numéro CAS: 944710-34-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité