Boc-Lys(Fmoc)-OH 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-epsilon-FMOC-N-alpha-BOC-L-Lysine
H61126.06 H61126.14
H61126.06EA 105 EUR InStock
H61126.06 H61126.14
Boc-Lys(Fmoc)-OH 98%
Boc-Lys(Fmoc)-OH
Purity: 98% CAS No.: 84624-27-1 Molecular Formula: C26H32N2O6 Formula Weight: 468.55 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Solid Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 93-98° Beilstein Reference: 3576584 MDL No.: MFCD00062032
Formule: C₂₆H₃₂N₂O₆
MW: 468,55 g/mol
Point de fusion: 93…98 °C
Numéro MDL: MFCD00062032
Numéro CAS: 84624-27-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité