3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
H61368.MD H61368.03
H61368.MDEA 85.8 EUR InStock
H61368.MD H61368.03
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 97%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 18494-87-6 Molecular Formula: C8H5ClO2S2 Formula Weight: 232.71 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 1285265 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD02681897
Formule: C₈H₅ClO₂S₂
MW: 232,71 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Numéro MDL: MFCD02681897
Numéro CAS: 18494-87-6
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité