Thiophène-3-méthylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61487.03 H61487.06
H61487.03EA 205 EUR InStock
H61487.03 H61487.06
Thiophène-3-méthylamine 97%
Thiophène-3-méthylamine
Purity: 97% CAS No.: 27757-86-4 Molecular Formula: C5H7NS Formula Weight: 113.18 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 102°/15mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD01529872
Formule: C₅H₇NS
Point d'ébullition: 102 °C (15 mmHg)
Densité: 1.130
Numéro MDL: MFCD01529872
Numéro CAS: 27757-86-4
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité