3-(Bromomethyl)thiophene 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61497.03EA 127 EUR InStock
H61497.03 H61497.06
3-(Bromomethyl)thiophene 97%
3-(Bromomethyl)thiophene
Formule: C₅H₅BrS
MW: 177,06 g/mol
Point d'ébullition: 76 °C (1 mmHg)
Densité: 1,616
Numéro MDL: MFCD03840497
Numéro CAS: 34846-44-1
EINECS: 252-247-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité