(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H61638.03 H61638.06
H61638.03EA 85.3 EUR InStock
H61638.03 H61638.06
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate 98%
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Purity: 98% CAS No.: 93267-04-0 Molecular Formula: C9H16INO4 Formula Weight: 329.13 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White Melting Point: 50-52° Beilstein Reference: 4422011 MDL No.: MFCD00216579
Formule: C₉H₁₆INO₄
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00216579
Numéro CAS: 93267-04-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité