Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Bromo-2-chloronicotinonitrile 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H61664.06EA 198 EUR InStock
H61664.06 H61664.03
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile 98%
5-Bromo-2-chloronicotinonitrile


Formule: C₆H₂BrClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09801046
Numéro CAS: 405224-23-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité