(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Boc-Lys(Boc)-OH, Nα,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
H62019.22 H62019.14
H62019.22EA 258 EUR InStock
H62019.22 H62019.14
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid 98%
(S)-2,6-Bis((tert-butoxycarbonyl)amino)hexanoic acid
Purity: 98% CAS No.: 2483-46-7 Molecular Formula: C16H30N2O6 Formula Weight: 346.42 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Low melting solid Appearance: White MDL No.: MFCD00038515
Formule: C₁₆H₃₀N₂O₆
MW: 346,4 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038515
Numéro CAS: 2483-46-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité