6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62026.03EA 406 EUR InStock
H62026.03
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 96%
6-Bromo-7-fluoro-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Formule: C₈H₅BrFNO₂
MW: 246,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20441932
Numéro CAS: 355423-58-4
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité