(S)-2-Amino-3-phenylpropanamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H62030.03EA 69.6 EUR InStock
H62030.03 H62030.06
(S)-2-Amino-3-phenylpropanamide 98%
(S)-2-Amino-3-phenylpropanamide
Formule: C₉H₁₂N₂O
MW: 164,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038146
Numéro CAS: 5241-58-7
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité