Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acidpinacol ester ≥96%

Fournisseur: Thermo Scientific

H62059.MDEA 187 EUR InStock
H62059.MD H62059.03
4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acidpinacol ester ≥96%
4-Fluoro-2-nitrobenzeneboronic acidpinacol ester


Formule: C₁₂H₁₅BFNO₄
MW: 267,063 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16996295
Numéro CAS: 1288978-82-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité