4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62103.MDEA 258 EUR InStock
H62103.MD
4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 96%
4-Cyanomethyl-3-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₇BFNO₂
MW: 261,10 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18383797
Numéro CAS: 1220219-61-3
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité