(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: H-Dap-OH.HCl, H-Dap-OH·HCl, L-3-Aminoalanine Hydrochloride, (S)-2,3-Diaminopropionic acid monohydrochloride
H62128.03 H62128.06
H62128.03EA 108 EUR InStock
H62128.03 H62128.06
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride 95%
(S)-2,3-Diaminopropanoic acid hydrochloride
Purity: 95% CAS No.: 1482-97-9 Molecular Formula: C3H8N2O2.HCl Formula Weight: 140.57 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Crystalline solid Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white Melting Point: 231-233° dec Beilstein Reference: 4263944 Optical Rotation: +24°(c=2 in 0.5 M HCl) MDL No.: MFCD00065497
Formule: C₃H₈N₂O₂·HCl
MW: 140,6 g/mol
Point de fusion: 231…233 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00065497
Numéro CAS: 1482-97-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité